Läs mer
Epredia™ Exemplar V-avståndsbit
Produktkod. 12073119 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Folieklämma
Insats för rund spec., 19 mm
Insats för rund spec., 25 mm
Insats för rund spec., 6 mm
Könsprovklämma, silver
Provstadium, 30 mm
Standard provklämma
Universal kassettklämma
Universell provhållare
V-Avståndsbit
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12073119 Standard provklämma Varje
15699028 Könsprovklämma, silver Varje
12003129 Folieklämma Varje
12023129 Universell provhållare Varje
12033129 Insats för rund spec., 6 mm Varje
12053129 Insats för rund spec., 25 mm Varje
12043139 Insats för rund spec., 19 mm Varje
12053139 V-Avståndsbit Varje
12063139 Provstadium, 30 mm Varje
12017239 Universal kassettklämma Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12073119 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 715010
I lager
Få ut det mesta av din Epredia™ mikrotom med detta Epredia™ Provklämma och tillbehör.
Segmentbåge
  • För universalpreparathållare med 360° rotation och standard noggrann orientering av± 30°
  • Fungerar förutom preparatorientering i X- och Y-axeln
  • Inställningar via drivmekanism
Universal provhållare
  • För platta och runda prover upp till 8 mm används med segmentbågen
Standard provklämma
  • Med fast överkäke som säkerställer största stabilitet, orientering på X- och Y-axlar och rotation för exakt positionering
  • Maximal provstorlek: 55x 50 mm
  • Silvermodellen är för nyare HM 325, HM 355S och HM 340E modeller med serienummer över 34000
Insats för runda prover
  • Monteras i standardpreparatklämman
  • Tandem fjäderbelastat system säkerställer enkel insättning av provet utan att luta eller klämma
  • Optimal stabilitet
  • Enkel borttagning av det runda exemplaret
  • Vid arbete med runda preparatklämmor måste standardpreparatklämman vara utrustad med en käftlampa (kat. nr. 546080)
Käftljus används för viktminskning med insatser för runda exemplar
  • V-insats för standardprovklämmor för att hjälpa till att hålla runda prover
  • V-Distance Piece för standardpreparatklämmor
  • Provsteg fungerar med standardprovklämma med V-insats
  • Universal kassettklämma med klämbackar som ska sättas in i mikrotomens standardprovklämma
Folieklämma
  • Monteras i standardpreparatklämman
  • Fjäderbelastade käftar säkrar provet på plats
  • En kompensationsslits i käften säkerställer perfekt provklämning och konstant snitttjocklek
  • Orientering på Z-axeln
  • Mellanringen säkerställer inriktning i X/Y-nollläge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard provklämma
För användning med (utrustning) Epredia Mikrotomer