Beskrivning
- Rökfärgad.
- Justerbara skalmar.
- Teknik godkänd för kontinuerligt slitage och certifierad med perfekt optisk kvalitet.
- Anti-repor beläggningar.
- 99,9% UVA/UVB-skydd.
- Objektiv och ramskydd mot lågenergipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g kula vid 45m/s (maximalt skydd för glasögon).
- Objektiv och ramskydd från höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
- Ramskydd mot vardagliga risker inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion.
- CE certifikat för europeiska standarder finns.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE certifikat för europeiska standarder finns. |
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Inkluderar | Justerbar sladd |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Tempel stil | Justerbar |
| Vikt (metrisk) | 27 g |