Läs mer
Spectinomycin dihydroklorid, 96,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464371 25 g 25g
11444371 1 g 1g
11454371 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215206725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5790.00 SEK
    5515.00 SEK / 25g
    Save 275.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 22189-32-8 , 7732-18-5
Molekylformel C14H36Cl2N2O12
Molekylvikt (g/mol) 495.34
MDL-nummer MFCD00150886
InChI-nyckel DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Synonym U18409AE, Actinospectacin
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
IUPAC-namn diväte (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxi-5-metyl-11,13-bis(metylamino)-2,4,9-trioxatricyklo[8.4.0.0³,8]pentradekan-7-onklorid
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin dihydrochloride
Typ Spektinomycin dihydroklorid
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 0.964
Formel vikt 495.36
Kvalitet Not Available