Läs mer
Spectinomycin Dihydrochloride, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10700350
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10700350 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10700350 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inhibits protein synthesis | CAS: 22189-32-8 | C14H36Cl2N2O12 | 495.34 g/mol
Inhibits protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin Dihydrochloride
Typ Spectinomycin Dihydrochloride
Fysisk form Powder/Solid
CAS 22189-32-8
Smältpunkt 210°C
Källa Streptomyces spectabilis
Tändningsrester < 1.0%
Förpackning Amber Glass
Specifik rotation 15 to 21°
Vatten 16.0 to 20.0%
Koncentration >603μg/mg
Kvantitet 1 g
Molekylformel C14H36Cl2N2O12
MDL-nummer MFCD00150886
Merck Index 15, 8866
InChI-nyckel DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC-namn dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one pentahydrate dichloride
Molekylvikt (g/mol) 495.34
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Formel vikt 495.3
Procent renhet >603 μg/mg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spectinomycin pentahydrate dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.