Läs mer
Melford Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate
Beskrivning
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate är ett antibiotikum som ofta används på life science-marknaden.
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate finner tillämpningar inom olika områden såsom forskning, molekylärbiologi och bioteknik. Det används vanligtvis som ett selektivt medel i cellodlingssystem och läggs till tillväxtmedier för att förhindra tillväxt av bakterier som kan kontaminera cellinjer.
Det är också särskilt effektivt mot vissa stammar av gramnegativa bakterier, inklusive Escherichia coli. Det fungerar genom att hämma proteinsyntesen i bakterier, vilket i slutändan leder till deras död. Dess selektiva verkan gör den värdefull för att upprätthålla sterila förhållanden och välja ut celler som har tagit upp främmande genetiskt material i molekylärbiologiska experiment.
Specifikationer
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate |
| CAS | 22189-32-8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C14H24N2O7-2 HCl-5H2O |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.