Läs mer
Melford Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate
Produktkod. 30018775
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018775 5 g
30018773 1 g
30018774 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018775 Leverantör Melford Leverantörsnummer S230005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate är ett antibiotikum som ofta används på life science-marknaden.
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate är ett antibiotikum som ofta används på life science-marknaden. Det tillhör klassen av aminocyklitolantibiotika och används främst för sin aktivitet mot gramnegativa bakterier.
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate finner tillämpningar inom olika områden såsom forskning, molekylärbiologi och bioteknik. Det används vanligtvis som ett selektivt medel i cellodlingssystem och läggs till tillväxtmedier för att förhindra tillväxt av bakterier som kan kontaminera cellinjer.
Det är också särskilt effektivt mot vissa stammar av gramnegativa bakterier, inklusive Escherichia coli. Det fungerar genom att hämma proteinsyntesen i bakterier, vilket i slutändan leder till deras död. Dess selektiva verkan gör den värdefull för att upprätthålla sterila förhållanden och välja ut celler som har tagit upp främmande genetiskt material i molekylärbiologiska experiment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate
CAS 22189-32-8
Kvantitet 5 g
Molekylformel C14H24N2O7-2 HCl-5H2O