Läs mer
Spectinomycin dihydrokloridpentahydrat, cellkulturklass
Produktkod. 15470207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470207 5 g -
15480207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61820.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1499.40 SEK
    1198.65 SEK / 5g
    Save 300.75 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Spectinomycin dihydrokloridpentahydrat, CAS # 22189-32-8, är hydrokloridsaltformen av spectinomycin, en aminocyklitolförening som visar antibakteriella och antimikrobiella egenskaper. | CAS: 22189-32-8 | C14H36Cl2N2O12 | 495,34 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
  • Spectinomycin dihydrokloridpentahydrat härstammar från Streptomyces spectabilis och uppvisar antibakteriella och antimikrobiella effekter
  • Spektinomycinhydroklorid är en förening som hämmar 30S-ribosomunderenheten hos bakterier och stör proteinsyntes och peptidförlängning, vilket leder till bakteriell celldöd
Tillämpning
  • Spectinomycin dihydrokloridpentahydrat är en förening som är aktiv mot gramnegativa bakterier
  • I laboratoriet används denna förening i cellodlingsapplikationer
  • Den förhindrar kontaminering och kan användas för att selektera resistenta bakterier och växtceller som innehåller markörgenen Spcr
  • Den har använts för att studera luftvägsinfektioner orsakade av Pasteurella multocida och Mannheimia haemolytica
  • I genetiska metoder kan denna förening användas för att amplifiera antalet plasmidkopior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22189-32-8
Molekylformel C14H36Cl2N2O12
Molekylvikt (g/mol) 495.34
MDL-nummer MFCD00150886
InChI-nyckel DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Synonym Spectinomycin dihydrochloride
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
IUPAC-namn dihydrogen (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-metyl-11,13-bis(metylamino)-2,4,9-trioxatricyklo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one pentahydratdiklorid
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Typ Spektinomycin dihydroklorid pentahydrat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Löslig i vatten, metanol, dimetylsulfoxid, etanol och dimetylformamid.
Formel vikt 495,35 (405,28 Vattenfri Alkoholhaltig)
Kvalitet Cellkultur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.