Läs mer
Spectinomycin dihydrokloridpentahydrat, cellkulturklass
Produktkod. 15480207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480207 25 g 25g
15470207 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61820.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3883.65 SEK
    3486.65 SEK / 25g
    Save 397.00 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Spectinomycin dihydrokloridpentahydrat, CAS # 22189-32-8, är hydrokloridsaltformen av spectinomycin, en aminocyklitolförening som visar antibakteriella och antimikrobiella egenskaper. | CAS: 22189-32-8 | C14H36Cl2N2O12 | 495,34 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
  • Spectinomycin dihydroklorid pentahydrat härrör från Streptomyces spectabilis och uppvisar antibakteriella och antimikrobiella aktiviteter
  • Spectinomycinhydroklorid är en förening som hämmar den 30S ribosomala subenheten av bakterier och avbryter proteinsyntes och peptidförlängning, vilket leder till bakteriell celldöd
Ansökan
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate är en förening som är aktiv mot gramnegativa bakterier
  • I laboratoriet används denna förening i cellodlingsapplikationer
  • Den förhindrar kontaminering och kan användas för att selektera efter resistenta bakterier och växtceller som innehåller markörgenen Spcr
  • Det har använts för att studera luftvägsinfektioner orsakade av Pasteurella multocida och Mannheimia haemolytica
  • I genetiska tillvägagångssätt kan denna förening användas för att amplifiera plasmidkopiantalet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22189-32-8
Molekylformel C14H36Cl2N2O12
Molekylvikt (g/mol) 495.34
MDL-nummer MFCD00150886
InChI-nyckel DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Synonym Spectinomycin dihydrochloride
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
IUPAC-namn diväte (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxi-5-metyl-11,13-bis(metylamino)-2,4,9-trioxatricyklo[8.4.0.0³,8]pentradekan-7-onklorid
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Typ Spektinomycin dihydroklorid pentahydrat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Löslig i vatten, metanol, dimetylsulfoxid, etanol och dimetylformamid.
Formel vikt 495,35 (405,28 Vattenfri Alkoholhaltig)
Kvalitet Cellkultur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin hydrochloride hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.