Läs mer
Spectinomycin dihydrokloridpentahydrat, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321494
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30321494 100 mg
1 options
Produktkod. 30321494 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16972700100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
CAS 22189-32-8
Analyt- eller komponentnamn Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H24 N2 O7 . 2 Cl H . 5 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate (8CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)- (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, [2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]-, Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin hydrochloride hydrate
InChI formel InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
LEDER O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-Decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-metyl-6,8-bis(metylamino)-4H-Pyrano[2,3-b][1,4]bensodioxin-4-ett dihydrokloridpentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 495.3478
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 494,1645 g/mol