Läs mer
Spektinomycin dihydrokloridpenthydrat, TRC
Produktkod. 30424717
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30424717 5 g
1 options
Produktkod. 30424717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6802585G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
CAS 22189-32-8
Molekylformel C14 H24 N2 O7 . 2 Cl H . 5 H2 O
Kvantitet 5 g
Synonym 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one','decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-','dihydrochloride','pentahydrate (8CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one','decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-','dihydrochloride','pentahydrate','(2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)- (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one','decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-','dihydrochloride','pentahydrate','[2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]-, Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin hydrochloride hydrate
InChI formel InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
LEDER O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC-namn (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-Decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-metyl-6,8-bis(metylamino)-4H-Pyrano[2,3-b][1,4]bensodioxin-4-ett dihydrokloridpentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 495.3478
Formel vikt 494.1645