Läs mer
Spectinomycin Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spectinomycin dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 404.1117 |