Läs mer
Spectinomycinsulfat, 93 %
Beskrivning
Riktar in sig på gramnegativa bakterier
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spectinomycin sulfate |
| Kokpunkt | 583 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO eller vatten |
| Formel vikt | 430.43 |
| Procent renhet | 93% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Spectinomycin sulfate
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin sulphate
RUO– Endast forskningsanvändning