Läs mer
Spectinomycinsulfat, 93 %
Produktkod. 15467229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15467229 1 g Glass bottle 1g
15477229 5 g Plastic bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66034.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 23312-56-3 | C14H26N2O11S | 430,43 g/mol
Riktar in sig på gramnegativa bakterier
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23312-56-3
Molekylformel C14H26N2O11S
Molekylvikt (g/mol) 430.43
MDL-nummer MFCD00270185
InChI-nyckel XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Synonym spectinomycin sulfate, spectinomycin sulphate, unii-bz0h4tlf9x, actinospectacin, trobicin, bz0h4tlf9x, togamycin sulfate 1:1, spectinomycin sulfate hydrate, spectinomicina, spectogard
PubChem CID 64771
IUPAC-namn (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxy-5-methyl-11,13-bis(methylamino)-2,4,9-trioxatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecan-7-one; sulfuric acid
LEDER OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin sulfate
Kokpunkt 583°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO or water
Formel vikt 430.43
Procent renhet 93%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spectinomycin sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin sulphate
RUO– Endast forskningsanvändning