Läs mer
Spectinomycinsulfat,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 15563457 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15563457 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15563457 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215899305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 SEK
    1577.38 SEK / 5g
    Save 82.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23312-56-3
Molekylformel C14H26N2O11S
Molekylvikt (g/mol) 430.43
MDL-nummer MFCD00270185
InChI-nyckel XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Synonym U 18409E, antibiotic
ChEBI CHEBI:9216
IUPAC-namn (lR,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihydroxi-5-metyl-11,13-bis(metylamino)-2,4,9-trioxatricyklo[8.4.0.03,8]tetradekan-7-on; svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spectinomycin Sulfate
Typ Spectinomycinsulfat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall ≥98%
PubChem CID 64771
Formel vikt 430.4
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spectinomycin Sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .