Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spectinomycin Sulfate |
| Typ | Spectinomycin Sulfate |
| CAS | 21736-83-4 |
| Kvantitet | 2 g |
| Molekylformel | C14H26Cl2N2O7 |
| Synonym | U18409E, antibiotic |
| InChI-nyckel | FOGDPGQSHLLYIK-XYQGXRRISA-N |
| LEDER | CC1CC(=O)C2(C(O1)OC3C(C(C(C(C3O2)NC)O)NC)O)O.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.269 |
| PubChem CID | 64740 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Spectinomycin Sulfate
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).