Läs mer
Thermo Scientific™ Spectra™ Flerfärgad proteinstege med brett utbud
Beskrivning
Thermo Scientific Spectra flerfärgs proteinstege med brett intervall är en 4-färgs (blå, orange, grön, rosa) proteinstandard som innehåller 10 förfärgade proteiner (10 till 260 kDa) för användning i gelelektrofores och western blotting. Proteinstegen levereras som färdig att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Användningsområden
- Övervakning av proteinmigrering under SDS-polyakrylamidgelelektrofores
- Övervakning av proteinöverföring till membran efter western blotting
- Dimensionering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåll: två flaskor med 250μ L vardera |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm), RGB-fluorescens (555 nm) |
| Antal markörer | 10 |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 10 till 260 kDa |
| Gelkompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler |
| Molekylvikt (g/mol) | 260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Kvantitet | 2 x 250μ L |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Produktlinje | spektra |
| Visa mer |