Description
Thermo Scientific™ Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder är en blandning av sex (6) proteiner och syntetiska peptider (1,7 till 40 kDa) för användning som storleksstandarder för peptider och små proteiner i gelelektrofores och Western blotting.
Höjdpunkter:
Storleksintervall– sex proteiner och peptider som spänner över 1,7 till 40 kDa
Flerfärgad– tre olika färger för entydig bandstorlek
Färdig att använda– tillhandahålls i en laddningsbuffert för direkt laddning på geler; behöver inte koka
Skarpa band– färgkodade band av liknande intensitet för enkel visualisering
Kvalitetstestad– varje parti utvärderades med SDS-PAGE och Western blotting
Membrankompatibel– färgade band överförs till membran för Western blotting
Innehåller:
Färgämnesfärgade proteiner i 62,5 mM Tris - H3P04 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 och 33 % glycerol.
Rekommenderas för:
Övervakning av proteinmigrering under SDS-PAGE; Verifiering av västerländsk överföringseffektivitet; Ungefärlig storlek på proteiner på SDS-polyakrylamidgeler och Western blöts; Lokalisera ett protein av intresse för excision från en ofärgad preparativ gel
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Innehåll: en flaska med 250 stμ L Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (°pH 7,5 vid 25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3 ° och 33 % glycerol Förvaring: Vid mottagande förvaras vid -20 C |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm), RGB-fluorescens (555 nm) |
| Antal markörer | 6 |
| Klar att ladda | Ja |
| Rekommenderade applikationer | Tricin geler |
| Storleksintervall | 1,7 till 40 kDa |
| För användning med (applikation) | Tricine gels |
| Gelkompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler |
| Molekylvikt (g/mol) | 40, 25, 15, 10, 4,6, 1,7 kDa |
| Kvantitet | 250μ L |
| Show More |