Läs mer
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ 1 membranskiva
Diameter (metrisk):
47 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
For use with Spectrum Equilibrium Dialyzer and Spectra/Por™ MacroDialyzer systems.
Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
Supplied dry with a glycerol as a humectant
Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
Supplied dry with a glycerol as a humectant
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Membrane Disc |
| MWCO | 6 to 8 kDa |
| Membran | Regenerated Cellulose |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| För användning med (applikation) | For Basic Dialysis |