Läs mer
Spectrum Labs™ Spectra/Por 4 Dialysis Membrane Discs, 12-14kD MWCO
Diameter (metrisk):
33 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Dry Standard RC dialysis membrane in single-layer discs.
- Used in various commercially available dialysis equipment.
- Discs are separated by gylcine paper
- Packaged dry with glycerin (rinse out with water)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysis Membrane Discs |
| MWCO | 12 to 14 kDa |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| För användning med (applikation) | Basic dialysis |