Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 Förbehandlade dialysslangar
Produktkod. 11485859
Change view
MWCO:
12 till 14 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. MWCO Förpackningsstorlek
11485859 12 till 14 kDa Varje
1 options
Produktkod. 11485859 Leverantör Spectrum™ Labs Leverantörsnummer 132754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00 SEK
    3293.54 SEK / Paket med 1
    Save 511.46 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1kDa till 50kDa MWCO
Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1kDa till 50kDa MWCO. Transparent och flexibel förutom Spectra/Por™ 5. Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet, högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet. Bekväma dispenserboxar skyddar oanvända membran. Glycerol (där det används) bevarar membranet och måste tas bort före användning. Blötlägg membranet i tre timmar i avjoniserat vatten och skölj sedan väl med rinnande vatten. Spectra/Por™ 5 är förstärkt med ett lager poröst papper för att ge ett tjockt, styvt membran för användning i miljöer med hög skjuvning.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, levereras torr med glycerol
  • Spectra/Por™ 6, förvätad levererad i 0,1 % natriumazid
  • Spectra/Por™ 7, förbehandlad för att minska spårföroreningar som tillhandahålls i 0,1 % natriumazid För molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsnande av elektrolyter och avsaltning.
Specifikationer
Produkttyp Dialysslang
MWCO 12 till 14 kDa
Diameter (metrisk) 48 mm
Längd (metrisk) 15 m
Kapacitet (metrisk) 18 mL/cm
Kvantitet 1 vardera