missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Serva Electrophoresis™ Spectra/Por™ 6 Dialysis Tubing
Klicka för att se tillgängliga alternativ
MWCO:
8 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysis Tubing |
| MWCO | 8 kDa |
| Diameter (metrisk) | 25.5 mm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Kapacitet (metrisk) | 5.1 mL/cm |
| Kvantitet | 1 Each |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering