Läs mer
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Cellulosaregenererad slangmembran
Produktkod. 11415899
MWCO:
12 till 14 kDa
15 kDa
25 kDa
50 kDa
8 kDa
Längd (metrisk):
10 m
15 m
5 m
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
0.45 mL/cm
1.1 mL/cm
46 mL/cm
5.1 mL/cm
6.4 mL/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11415899
Brand: Spectrum Labs™ 132566
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För molekylär separation, proteinbindningsstudier, elektrolytavlägsnande och avsaltning
Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1kDa till 50kDa MWCO. Transparent och flexibel förutom Spectra/Por™ 5. Lågmolekylära föreningar i vattenlösningar diffunderar genom membranet, högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet. Bekväma dispenserboxar skyddar oanvända membran. Glycerol (där det används) bevarar membranet och måste tas bort före användning. Blötlägg membranet i tre timmar i avjoniserat vatten och skölj sedan väl med rinnande vatten. Spectra/Por™ 5 är förstärkt med ett lager poröst papper för att ge ett tjockt, styvt membran för användning i miljöer med hög skjuvning.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, levereras torr med glycerol
  • Spectra/Por™ 6, förvätad levererad i 0,1 % natriumazid
  • Spectra/Por™ 7, förbehandlad för att minska spår av föroreningar levererade i 0,1 % natriumazid
För molekylär separation, proteinbindningsstudier, elektrolytavlägsnande och avsaltning.
Specifikationer
Produkttyp Regenererad slangmembran
MWCO 15 kDa
Material Cellulosa
Diameter (metrisk) 29 mm
Längd (metrisk) 10 m
Kapacitet (metrisk) 6.4 mL/cm
Färg Genomskinlig
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Kvantitet 1 vardera
För användning med (applikation) För molekylär separation, proteinbindningsstudier, elektrolytavlägsnande och avsaltning