Läs mer
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Cellulosaregenererad slangmembran
MWCO:
12 till 14 kDa
15 kDa
25 kDa
50 kDa
8 kDa
Längd (metrisk):
10 m
15 m
5 m
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
0.45 mL/cm
1.1 mL/cm
46 mL/cm
5.1 mL/cm
6.4 mL/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1kDa till 50kDa MWCO. Transparent och flexibel förutom Spectra/Por™ 5. Lågmolekylära föreningar i vattenlösningar diffunderar genom membranet, högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet. Bekväma dispenserboxar skyddar oanvända membran. Glycerol (där det används) bevarar membranet och måste tas bort före användning. Blötlägg membranet i tre timmar i avjoniserat vatten och skölj sedan väl med rinnande vatten. Spectra/Por™ 5 är förstärkt med ett lager poröst papper för att ge ett tjockt, styvt membran för användning i miljöer med hög skjuvning.
- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, levereras torr med glycerol
- Spectra/Por™ 6, förvätad levererad i 0,1 % natriumazid
- Spectra/Por™ 7, förbehandlad för att minska spår av föroreningar levererade i 0,1 % natriumazid
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Regenererad slangmembran |
| MWCO | 8 kDa |
| Material | Cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 25.5 mm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Kapacitet (metrisk) | 5.1 mL/cm |
| Färg | Genomskinlig |
| Temperaturområde (metriskt) | 60 °C |
| Kvantitet | 1 vardera |
| För användning med (applikation) | För molekylär separation, proteinbindningsstudier, elektrolytavlägsnande och avsaltning |