Läs mer
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Cellulosaregenererad slangmembran
Produktkod. 11495859
Change view
MWCO:
12 till 14 kDa
15 kDa
25 kDa
50 kDa
8 kDa
Längd (metrisk):
5 m
10 m
15 m
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
0.45 mL/cm
1.1 mL/cm
46 mL/cm
5.1 mL/cm
6.4 mL/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11495859 12 till 14 kDa 15 m 46 mL/cm Varje
11415909 50 kDa 5 m 0.32 mL/cm Varje
11485889 15 kDa 10 m 1.1 mL/cm Varje
11465879 8 kDa 10 m 1.1 mL/cm Varje
11465899 25 kDa 10 m 1.1 mL/cm Varje
11445919 8 kDa 5 m 1.1 mL/cm Varje
11435879 8 kDa 10 m 0.45 mL/cm Varje
11415899 15 kDa 10 m 6.4 mL/cm Varje
11485879 8 kDa 10 m 5.1 mL/cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11495859 Leverantör Spectrum Labs™ Leverantörsnummer 132757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.00 SEK
    4183.26 SEK / Paket med 1
    Save 411.74 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 23-10-2026
För molekylär separation, proteinbindningsstudier, elektrolytavlägsnande och avsaltning
Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1kDa till 50kDa MWCO. Transparent och flexibel förutom Spectra/Por™ 5. Lågmolekylära föreningar i vattenlösningar diffunderar genom membranet, högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet. Bekväma dispenserboxar skyddar oanvända membran. Glycerol (där det används) bevarar membranet och måste tas bort före användning. Blötlägg membranet i tre timmar i avjoniserat vatten och skölj sedan väl med rinnande vatten. Spectra/Por™ 5 är förstärkt med ett lager poröst papper för att ge ett tjockt, styvt membran för användning i miljöer med hög skjuvning.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, levereras torr med glycerol
  • Spectra/Por™ 6, förvätad levererad i 0,1 % natriumazid
  • Spectra/Por™ 7, förbehandlad för att minska spår av föroreningar levererade i 0,1 % natriumazid
För molekylär separation, proteinbindningsstudier, elektrolytavlägsnande och avsaltning.
Specifikationer
Produkttyp Regenererad slangmembran
MWCO 12 till 14 kDa
Material Cellulosa
Längd (metrisk) 15 m
Kapacitet (metrisk) 46 mL/cm
Färg Genomskinlig
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Kvantitet 1 vardera
För användning med (applikation) För molekylär separation, proteinbindningsstudier, elektrolytavlägsnande och avsaltning