Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 dialysenheter
Produktkod. 11531160
Change view
MWCO:
0,1 till 0,5 kDa
0,5 till 1 kDa
100 kDa
1000 kDa
20 kDa
3,5 till 5 kDa
300 kDa
50 kDa
8 till 10 kDa
Färgkod:
Blått
Bärnsten
Grön
Gult
Orange
Rosa
Rött
Svart
Violett
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Färgkod Längd (metrisk) unitSize
11531160 3,5 till 5 kDa Svart 50 mm Paket med 12
11571160 100 kDa Blått 50 mm Paket med 12
11541180 50 kDa Violett 160 mm Paket med 12
11561170 100 kDa Blått 100 mm Paket med 12
11581160 300 kDa Bärnsten 50 mm Paket med 12
11511160 0,1 till 0,5 kDa Grön 50 mm Paket med 12
11541160 8 till 10 kDa Gult 50 mm Paket med 12
11551160 20 kDa Rött 50 mm Paket med 12
11581170 0,1 till 0,5 kDa Grön 160 mm Paket med 12
11591170 1000 kDa Rosa 100 mm Paket med 12
11561160 50 kDa Violett 50 mm Paket med 12
11495829 8 till 10 kDa Gult 160 mm Paket med 12
11521180 8 till 10 kDa Gult 160 mm Paket med 12
11571180 1000 kDa Rosa 160 mm Paket med 12
11501170 0,1 till 0,5 kDa Grön 100 mm Paket med 12
11501180 0,5 till 1 kDa Orange 160 mm Paket med 12
11571170 300 kDa Bärnsten 100 mm Paket med 12
11551170 50 kDa Violett 100 mm Paket med 12
11511170 0,5 till 1 kDa Orange 100 mm Paket med 12
11591160 1000 kDa Rosa 50 mm Paket med 12
11561180 300 kDa Bärnsten 160 mm Paket med 12
11521160 0,5 till 1 kDa Orange 50 mm Paket med 12
11541170 20 kDa Rött 100 mm Paket med 12
11521170 3,5 till 5 kDa Svart 100 mm Paket med 12
11531180 20 kDa Rött 160 mm Paket med 12
11837271 8 till 10 kDa Gult 100 mm Paket med 12
11827271 3,5 till 5 kDa Svart 160 mm Paket med 12
11551180 100 kDa Blått 160 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 11531160 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer G235029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färdig att använda och för engångsbruk, Float-A-Lyzer G2 innehåller cellulosaester (CE)-membranslangar av bioteknisk kvalitet i en förmonterad dialysenhet som är lätt att använda och ger ultimat bekvämlighet för dialys i små volymer (1 till 10 ml)
Finns i volymstorlekar: 1 ml, 5 ml och 10 ml. Återförslutningsbart skruvlock är färgkodat för 9 tillgängliga MWCOs och ger öppen åtkomst för enkel laddning och total provåtervinning med en engångspipett (ingår för storlekarna 5 mL och 10 mL). Flotationsring (ingår) ger flytkraft för att maximera dialyseffektiviteten.
  • Överlägsen hantering och läckageskydd
  • Återförslutningsbart skruvlock och pipett för enkel laddning och total återhämtning
  • Högsta membranrenhet, inga tungmetaller och sulfider
  • Minimerar volymspecifik utspädning
  • 9 MWCOs från 100 till 1 000 000 Dalton
Specifikationer
Produkttyp Float-A-Lyzer G2 dialysenhet
MWCO 3,5 till 5 kDa
Membran Cellulosaester
Material Polypropen
Diameter (engelska) Membran 0,39 tum
Diameter (engelska) Överst 0,9 tum.
Diameter (metrisk) membran 10 mm
Diameter (metrisk) Överst 23 mm
Längd (engelska) 1,9 tum.
Längd (metrisk) 50 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Färgkod Svart
Kit Innehåll Engångspipett för 5 och 10 ml, flotationsring
Kvantitet 12 st
För användning med (applikation) Färdiga att använda laboratoriedialysapparater, högsta membranrenhet, överlägsen hantering och läckageförebyggande, 95 till 98 % provåtervinning, perfekt för dialysering av elektroeluerade proteiner eller kromatografifraktioner