Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 dialysenheter
Beskrivning
Färdig att använda och för engångsbruk, Float-A-Lyzer G2 innehåller cellulosaester (CE)-membranslangar av bioteknisk kvalitet i en förmonterad dialysenhet som är lätt att använda och ger ultimat bekvämlighet för dialys i små volymer (1 till 10 ml)
Finns i volymstorlekar: 1 ml, 5 ml och 10 ml. Återförslutningsbart skruvlock är färgkodat för 9 tillgängliga MWCOs och ger öppen åtkomst för enkel laddning och total provåtervinning med en engångspipett (ingår för storlekarna 5 mL och 10 mL). Flotationsring (ingår) ger flytkraft för att maximera dialyseffektiviteten.
- Överlägsen hantering och läckageskydd
- Återförslutningsbart skruvlock och pipett för enkel laddning och total återhämtning
- Högsta membranrenhet, inga tungmetaller och sulfider
- Minimerar volymspecifik utspädning
- 9 MWCOs från 100 till 1 000 000 Dalton
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Float-A-Lyzer G2 dialysenhet |
| MWCO | 300 kDa |
| Membran | Cellulosaester |
| Diameter (engelska) Membran | 0,39 tum |
| Diameter (engelska) Överst | 0,9 tum. |
| Diameter (metrisk) membran | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 23 mm |
| Längd (engelska) | 6,2 tum. |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |