Läs mer
- Home
- Products
- Proteinanalysreagenser
- Dialys och avsaltning
- Allmänna tillbehör för dialys
- Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 dialysenheter
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 dialysenheter
Produktkod. 11591160| Produktkod. | MWCO | Färgkod | Längd (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11591160 | 1000 kDa | Rosa | 50 mm | Paket med 12 |
| 11571160 | 100 kDa | Blått | 50 mm | Paket med 12 |
| 11531160 | 3,5 till 5 kDa | Svart | 50 mm | Paket med 12 |
| 11541180 | 50 kDa | Violett | 160 mm | Paket med 12 |
| 11561170 | 100 kDa | Blått | 100 mm | Paket med 12 |
| 11581160 | 300 kDa | Bärnsten | 50 mm | Paket med 12 |
| 11511160 | 0,1 till 0,5 kDa | Grön | 50 mm | Paket med 12 |
| 11541160 | 8 till 10 kDa | Gult | 50 mm | Paket med 12 |
| 11551160 | 20 kDa | Rött | 50 mm | Paket med 12 |
| 11581170 | 0,1 till 0,5 kDa | Grön | 160 mm | Paket med 12 |
| 11591170 | 1000 kDa | Rosa | 100 mm | Paket med 12 |
| 11561160 | 50 kDa | Violett | 50 mm | Paket med 12 |
| 11495829 | 8 till 10 kDa | Gult | 160 mm | Paket med 12 |
| 11521180 | 8 till 10 kDa | Gult | 160 mm | Paket med 12 |
| 11571180 | 1000 kDa | Rosa | 160 mm | Paket med 12 |
| 11501170 | 0,1 till 0,5 kDa | Grön | 100 mm | Paket med 12 |
| 11501180 | 0,5 till 1 kDa | Orange | 160 mm | Paket med 12 |
| 11571170 | 300 kDa | Bärnsten | 100 mm | Paket med 12 |
| 11551170 | 50 kDa | Violett | 100 mm | Paket med 12 |
| 11511170 | 0,5 till 1 kDa | Orange | 100 mm | Paket med 12 |
| 11561180 | 300 kDa | Bärnsten | 160 mm | Paket med 12 |
| 11521160 | 0,5 till 1 kDa | Orange | 50 mm | Paket med 12 |
| 11541170 | 20 kDa | Rött | 100 mm | Paket med 12 |
| 11521170 | 3,5 till 5 kDa | Svart | 100 mm | Paket med 12 |
| 11531180 | 20 kDa | Rött | 160 mm | Paket med 12 |
| 11837271 | 8 till 10 kDa | Gult | 100 mm | Paket med 12 |
| 11827271 | 3,5 till 5 kDa | Svart | 160 mm | Paket med 12 |
| 11551180 | 100 kDa | Blått | 160 mm | Paket med 12 |
Beskrivning
Färdig att använda och för engångsbruk, Float-A-Lyzer G2 innehåller cellulosaester (CE)-membranslangar av bioteknisk kvalitet i en förmonterad dialysenhet som är lätt att använda och ger ultimat bekvämlighet för dialys i små volymer (1 till 10 ml)
Finns i volymstorlekar: 1 ml, 5 ml och 10 ml. Återförslutningsbart skruvlock är färgkodat för 9 tillgängliga MWCOs och ger öppen åtkomst för enkel laddning och total provåtervinning med en engångspipett (ingår för storlekarna 5 mL och 10 mL). Flotationsring (ingår) ger flytkraft för att maximera dialyseffektiviteten.
- Överlägsen hantering och läckageskydd
- Återförslutningsbart skruvlock och pipett för enkel laddning och total återhämtning
- Högsta membranrenhet, inga tungmetaller och sulfider
- Minimerar volymspecifik utspädning
- 9 MWCOs från 100 till 1 000 000 Dalton
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Float-A-Lyzer G2 dialysenhet |
| MWCO | 1000 kDa |
| Membran | Cellulosaester |
| Material | Polypropen |
| Diameter (engelska) Membran | 0,39 tum |
| Diameter (engelska) Överst | 0,9 tum. |
| Diameter (metrisk) membran | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 23 mm |
| Längd (engelska) | 1,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färgkod | Rosa |
| Kit Innehåll | Engångspipett för 5 och 10 ml, flotationsring |
| Kvantitet | 12 st |
| För användning med (applikation) | Färdiga att använda laboratoriedialysapparater, högsta membranrenhet, överlägsen hantering och läckageförebyggande, 95 till 98 % provåtervinning, perfekt för dialysering av elektroeluerade proteiner eller kromatografifraktioner |
| Visa mer Visa mindre |