Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ RC Dialysskivor
MWCO:
12 till 14 kDa
6 till 8 kDa
Diameter (metrisk):
33 mm
47 mm
Membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Material: Regenererad cellulosa
- Hydrofil
- Symmetrisk porositet
- Tar ingen fast avgift
- Adsorberar inte de flesta lösta ämnen
- pH-gränser: 2 till 12
- Förpackad torr med glycerol (måste sköljas ur med vatten)
För laboratoriedialysfunktioner såsom avsaltning, buffertbyte eller molekylär separation
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | RC Dialysskiva |
| MWCO | 6 till 8 kDa |
| Membran | Spectra/Por 1 |
| Material | Regenererad cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Diameter (engelska) | 1,3 tum. |
| Kvantitet | 50 st |
| För användning med (applikation) | För laboratoriedialysfunktioner såsom avsaltning, buffertbyte eller molekylär separation |