Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ RC Dialysskivor
Produktkod. p-4394890
MWCO:
12 till 14 kDa
6 till 8 kDa
Diameter (metrisk):
33 mm
47 mm
Membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Produktkod. 12628273
Brand: Spectrum™ 132478
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Material: Regenererad cellulosa
  • Hydrofil
  • Symmetrisk porositet
  • Tar ingen fast avgift
  • Adsorberar inte de flesta lösta ämnen
  • pH-gränser: 2 till 12
  • Förpackad torr med glycerol (måste sköljas ur med vatten)
För laboratoriedialysfunktioner såsom avsaltning, buffertbyte eller molekylär separation
Specifikationer
Produkttyp RC Dialysskiva
MWCO 6 till 8 kDa
Membran Spectra/Por 1
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 33 mm
Diameter (engelska) 1,3 tum.
Kvantitet 50 st
För användning med (applikation) För laboratoriedialysfunktioner såsom avsaltning, buffertbyte eller molekylär separation