Läs mer
Molecular Devices SpectraDrop™ Micro-Volume HTS-kit för SpectraMax™ mikroplattläsare
Handla allt Molecular Devices ProdukterBeskrivning
- Möjliggör höggenomströmning av mikrovolym av nukleinsyror och proteinkvantifiering
- Stöder lågvolymmätningar för UV-Vis-spektrofotometriapplikationer
- Mäter provvolymer så låga som 2 μl
- Inkluderar en mikroplattadapter, flera 24- och 64-brunnar lågvolyms-underskidor samt 2 μl- och 4L-lockslides μ
- Stöder både 24- och 64-brunnskonfigurationer för ökad analysgenomströmning
- Använder en slide-baserad design med väglängdskontroll för konsekvent och reproducerbar analys
- Stöder mikroplattbaserade assay-arbetsflöden med flexibla densitetskonfigurationer
- Designad för användning med kompatibla SpectraMax-mikroplattläsare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tillbehörskit |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Sterilitet | Icke-steril |