Läs mer
Labnet™ Spectrafuge™ 6C Centrifuge
Produktkod. 11441997
Change view
Max. RCF:
4 000 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. RCF Förpackningsstorlek
11441997 4 000 x g Varje
1 options
Produktkod. 11441997 Leverantör Labnet™ Leverantörsnummer C0060230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14117.91 SEK
    9693.24 SEK / Paket med 1
    Save 4424.67 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Robust konstruktion och ett litet fotavtryck betyder Spectrafuge™ 6C Compact Research Centrigufe är redo att ge många år av problemfri drift.
  • De Spectrafuge 6C har designats för snabb produktion av PPP (trombocytfattig plasma) och PRP (trombocytrik plasma) såväl som andra tillämpningar i det kliniska eller forskningslaboratoriet.
  • Den avtagbara rotorn med fast vinkel Spectrafuge 6C accepterar 6 x 15 ml rör, och med adaprarna ryms alla vanliga blodprovsrör.
  • Den variabla hastigheten gör att en mängd olika applikationer kan utföras. En timer styr driften från 30 sekunder till 30 minuter. Tiden kan också ställas in på kontinuerlig, genom att välja läge 'På', eller tillfällig, genom att trycka på och hålla in startknappen.
  • Centrifugens kontrollpanel har vred som är lätta att vrida och stora digitala displayer för tid och hastighet.
  • Under drift av centrifugen är locket låst. När rotorn har stannat blinkar både tids- och hastighetsdisplayen '00' för att indikera att körningen har slutförts. Locket kan nu öppnas genom att trycka på lockvredet.
  • Ett litet fotavtryck tillåter Spectrafuge 6C för att passa även på den mest trånga bänken.
  • Dess robusta konstruktion kommer att ge många år av problemfri drift.
  • Centrifugen kan användas på bänken eller i ett kallt rum.
Specifikationer
Max. Hastighet 6,500 rpm
Max. RCF 4 000 x g
Timer 0,5 till 30 min. eller Kontinuerlig
Mått (HWD) 24 x 21 x 18 cm (9,5 x 8,25 x 7 tum)
Nettovikt 4.5 kg (10 lb.)
Frekvens 50/60Hz
Spänning 230 V
Hastighetskontroll Digital - Variabel (100 varv per min.)