Läs mer
Molecular Devices SpectraMax™ M5 Cuvette/Microplate-läsare med SoftMax Pro-programvara
Handla allt Molecular Devices ProdukterBeskrivning
- Designad för multimode-detekteringsarbetsflöden i mikroplatt- och cuvettebaserade analyser
- Stöder tillämpningar för mätning av absorption, fluorescens och luminescens
- Möjliggör flexibel assay-uppsättning med monokromatorbaserat våglängdsval
- Stöder biokemiska och cellbaserade assay-arbetsflöden över livsvetenskapliga applikationer
- Stöder både mikropläterings- och cuvetteformat för utökad experimentell flexibilitet
- Stöder arbetsflöden för endpoint-, kinetisk och spektralmätning
- Tillhandahåller konfigurerbara detektionsinställningar för olika analyskrav
- Integrerat med SoftMax Pro Software för datainsamling och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Inkubatortemperatur | 4-Zone Ruvning till 45 °C |
| Mäthastighet | 11 sek. (96 brunnar), 22 sek. (384 brunnar) |
| Skakning | Linjär, orbital |
| Typ av tallrik | 6 till 384 brunnsplattor |
| Detektortyp | PMT |
| Programvarutyp | SoftMax Fördel |
| Ljuskälla | Xenon Flash |
| Läsalternativ | Slutpunkt, Kinetic (Kinetisk), Spektral skanning |