Läs mer
Molecular Devices SpectraMax™ Mini AF System with SoftMax Pro Software
Produktkod. 31936333
Change view
Programvarutyp:
SoftMax Pro
Produktkod. Programvarutyp
31936333 SoftMax Pro
1 options
Produktkod. 31936333 Leverantör Molecular Devices Leverantörsnummer SMAX MINI AF
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Perform fluorescence‐based detection for microplate‐based assays in a compact format. Supports accessible, multi‐mode screening workflows for routine applications.
  • Designed for fluorescence-based detection workflows in microplate assays
  • Supports routine screening applications across life science workflows
  • Provides a compact microplate reader solution for flexible laboratory environments
  • Enables easy assay setup with configurable detection parameters
  • Supports microplate-based workflows for biochemical and cell-based assays
  • Includes preconfigured protocols to support common assay applications
  • Integrated with SoftMax Pro Software for data acquisition and analysis
  • Designed for ease of use and accessible operation in research laboratories
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkubatortemperatur 4-Zone Incubation to 45°C
Mäthastighet 11 sec. (96 wells), 22 sec. (384 wells)
Skakning Linear, Orbital
Typ av tallrik 6 to 384-well Plates
Detektortyp PMT
Programvarutyp SoftMax Pro
Ljuskälla Xenon Flash
Läsalternativ Endpoint, Kinetic
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.