Läs mer
Spectrum Labs™ SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™ Dialysanordning
Beskrivning
En revolutionerande engångsdialysanordning designad för snabb men skonsam dialys och separering av större provvolymer; uppvisar högre effektivitet såväl som produktåtervinning. Tillgänglig i 6 MWCOs (0,1 till 0,5 kD, 3,5 till 5 kD, 8 till 10 kD, 20 kD, 50 kD och 100 kD) och två provvolymstorlekar (8 till 10 mL och 25 till 28 mL).
Tube-A-Lyzer™ är ett fristående, färdigt att använda massöverföringssystem som innehåller ett semipermeabelt, rörformigt dialysmembran inuti ett genomskinligt reservoarhus för att separera provkammaren från den omgivande buffertkammaren. Biotech Cellulose Ester (CE)-membranet med hög renhet är torrt, impregnerat med 20 % glycerin och erbjuder hög molekylär selektivitet. Membranslangens fulla längd har en arbetsvolym på cirka 28 ml (särskilda längdenheter för större eller mindre volymer kan göras på specialbyggd basis). En Luer Lock-honport är placerad på toppen för provladdning, återvinning eller testning under processen från den membranomslutna provkammaren. Designad för dynamisk dialys, är höljets (buffert) kammare utrustad med 6 mm inlopps- och utloppsslang-tag-portar som kan anslutas till flexibla plastslangar (3/16 x 5/16 tum ID) för recirkulation av en större buffertvolym med hjälp av en peristaltisk pump. Alternativt kan portarna stängas av för att endast underlätta buffertkammaren för statisk (standard) dialys. Multipel Tube-A-Lyzer™ enheter kan kopplas parallellt för att skapa ett grenrör med större provvolym.
- Bibehåller maximal koncentrationsgradient
- Förhindrar polarisering och membrannedsmutsning
- Ger hypoosmiskt tryck för att underlätta separation
- Uppnår högre provrenhet
- Minskar tiden från dagar till timmar
- Färdig att använda och för engångsbruk
- Steril och icke-pyrogen
- Bioteknisk klass RC och CE-membran (0,1 kD till 100 kD)
- Provkammare med stor volym
- Recirkulerande dialysat för snabb dialys
Typiska applikationer:
Avsaltning; Koncentration av plasma/serum; Buffert och pH förändring; Proteinberedningar för elektrofores; Koncentration av antikroppar; Avlägsnande av föroreningar; Bindande studier; Flödesdialys/batchanalys; Temperaturreglerad dialys; Rening av vävnadskulturextrakt; Proteineluering för elektroforesgel; Ta bort oligosackarider från proteinlösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tubulärt dialysmembran |
| MWCO | 0,1 till 0,5 kDa |
| Membran | Bioteknisk cellulosaester |
| Kapacitet (metrisk) | 25 till 30 ml |