missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spectrin alpha 1 Antibody (SPTA1/2939R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08346AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Spectrin alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects Spectrin alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Spectrin alpha 1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| alpha-I spectrin, EL2, erythrocyte, HS3, spectrin, alpha, erythrocytic 1 (elliptocytosis 2) | |
| Recombinant fragment of human Spectrin alpha 1 (around aa356-475) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02549) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 6708 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPTA1/2939R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering