Läs mer
Spectrin beta III Mouse, Clone: SPTBN2/1583, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
Antigen Spectrin beta III
Klona SPTBN2/1583
Koncentration 200μg/mL
Användningsområden Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15910918
Visa dokument
EnquireBio
6712-MSM3-P0
20 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
15920918
Visa dokument
EnquireBio
6712-MSM3-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6263.25 SEK
5424.61 SEK / 100µg
Spara 838.64 SEK
13% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Spectrin beta III
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
6712
Recombinant human SPTBN2 fragment (aa356-475)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
246kDa
SPTBN2/1583
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_016873664
SPTBN2
IgG2b κ
Protein A/G Purified
Cell Surface
HeLa cells. Pancreas or Liver.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer