Läs mer
Spectroflux 100, litiumtetraborat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11346438
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346438 1 kg 1kg
11356438 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012078.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 12007-60-2
Ett surt flussmedel för allmänt ändamål för sammansmältning av basiska oxider, karbonater, aluminiumsilikater, glas, keramik, cementstål, aluminium, betongblandningar, jordar, magnesiter, bauxiter och sällsynta jordartsmetaller. Löser de flesta eldfasta ämnen. Ej lämplig för mycket sura prover. Proverna måste vara helt oxiderade. Spectroflux 100, Litiumtetraborat används i emalj. Vidare är det ett spektroskopiskt flussmedel som används för att smälta samman basiska oxider, glas, aluminiumsilikater, keramer, karbonater, cement, stål, aluminium, jord, betongblandningar, bauxiter, magnesiter och oxider av sällsynta jordartsmetaller. Utöver detta används den för upplösning av prover som innehåller en hög koncentration av basiska oxider och karbonatstenar och aluminosilikater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ett surt flussmedel för allmänt ändamål för sammansmältning av basiska oxider, karbonater, aluminiumsilikater, glas, keramik, cementstål, aluminium, betongblandningar, jordar, magnesiter, bauxiter och sällsynta jordartsmetaller. Löser de flesta eldfasta ämnen. Ej lämplig för mycket sura prover. Proverna måste vara helt oxiderade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-60-2
Specifikationer
Smältpunkt 930°C
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spectroflux 100, Lithium tetraborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron lithium oxide