Läs mer
Spectroflux 100, lågfosfor, litiumtetraborat, fosfor< 20 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344937
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344937 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11344937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041951.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
A general purpose flux with a low phosphorus content. Dissolves most refractories. Often used in testing of ceramics. Not suitable for highly acidic samples. Samples must be fully oxidized | CAS: 12007-60-2
Ett allmänt flussmedel med låg fosforhalt. Löser de flesta eldfasta ämnen. Används ofta vid testning av keramik. Ej lämplig för mycket sura prover. Proverna måste vara helt oxiderade Spectroflux 100, lågfosfor, Litiumtetraborat används för att lösa upp eldfasta material. Det är ett spektroskopiskt flussmedel som används för att smälta samman basiska oxider, glas, aluminiumsilikater, keramik, karbonater, cement, stål, aluminium, jord, betongblandningar, bauxiter, magnesiter och sällsynta jordartsmetaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ett allmänt flussmedel med låg fosforhalt. Löser de flesta eldfasta ämnen. Används ofta vid testning av keramik. Ej lämplig för mycket sura prover. Proverna måste vara helt oxiderade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 920°C
CAS 12007-60-2
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg