Läs mer
Spectromelt™ A 10, Supelco™
Produktkod. 15887840
Change view
Inkluderar:
Powder, 25 kg
Powder, 5 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15887840 Powder, 25 kg 25kg
15805550 Powder, 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15887840 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1107839025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
For X-ray fluorescence analysis, (di-lithium tetraborate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
För användning med (applikation) X-ray Fluorescence Analysis
Specifikationer
Inkluderar Powder, 25 kg