Läs mer
Spectromelt™ A 1000, Supelco™
Produktkod. 15845660
Change view
Inkluderar:
Powder, 1 kg
Powder, 5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15845660 Powder, 5 kg 5kg
15835660 Powder, 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15845660 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1131755000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For X-ray fluorescence analysis, Li2B4O7 + 0.07% LiBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
För användning med (applikation) X-ray Fluorescence Analysis
Specifikationer
Inkluderar Powder, 5 kg