Läs mer
Spectromelt™ A 12, Supelco™
Produktkod. 15845610
Change view
Vikt (metrisk):
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15845610 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15845610 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1118021000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
66% Di-lithium tetraborate/34% lithium metaborate, for X-ray fluorescence analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 1 kg