Läs mer
Spectromelt™ A 14, Supelco™
Produktkod. 15857870
Change view
Vikt (metrisk):
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15857870 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15857870 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1117241000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
51% Di-lithium tetraborate/ 27% lanthane(III) oxide/ 12% lithium metaborate/ 10% lithium fluoride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 1 kg