Läs mer
Spectromelt™ C 10, Supelco™
Produktkod. 15853911
Change view
Vikt (metrisk):
5 kg
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15853911 5 kg 5g
1 options
Produktkod. 15853911 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1139905000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
For X-ray fluorescence analysis
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vikt (metrisk) 5 kg