missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spectrometric Oil Reference Standard D19-0, VHG™
Beskrivning
Spectrometric Oil Reference Standard D19-0
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-47-3, 7440-50-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Kvantitet | 200 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium <1 μg/g/Barium <1 μg/g/Boron <1 μg/g/Cadmium <1 μg/g/Chromium <1 μg/g/Copper <1 μg/g/Iron <1 μg/g/Lead <1 μg/g/Magnesium <1 μg/g/Manganese <1 μg/g/Molybdenum <1 μg/g/Nickel <1 μg/g/Silicon <1 μg/g/Silver <1 μg/g/Sodium <1 μg/g/Tin <1 μg/g/Titanium <1 μg/g/Vanadium <1 μg/g/Zinc <1 μg/g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?