Läs mer
Spectrometric Oil Reference Standard D19-30: Ag, Al, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 30 μg/g in Aviation Reference Oil, VHG™
Beskrivning
Spectrometric Oil Reference Standard D19-30: Ag, Al, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 30 μg/g in Aviation Reference Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-47-3, 7440-50-8 |
| Metoder | RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Aviation Oil |
| Kvantitet | 100 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 30 μg/g/Barium 30 μg/g/Boron 30 μg/g/Cadmium 30 μg/g/Chromium 30 μg/g/Copper 30 μg/g/Iron 30 μg/g/Lead 30 μg/g/Magnesium 30 μg/g/Manganese 30 μg/g/Molybdenum 30 μg/g/Nickel 30 μg/g/Silicon 30 μg/g/Silver 30 μg/g/Sodium 30 μg/g/Tin 30 μg/g/Titanium 30 μg/g/Vanadium 30 μg/g/Zinc 30 μg/g |