Läs mer
Spektrometrisk oljestandard D3-100: B, Mo, Zn @ 100 μg/g i Aviation Reference Oil, VHG™
Beskrivning
Spektrometrisk oljestandard D3-100: B, Mo, Zn @ 100 μg/g i Aviation Reference Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Molybdenum/Zinc |
| CAS | 7440-42-8, 7439-98-7, 7440-66-6 |
| Metoder | RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Boron/Molybdenum/Zinc |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Flygolja |
| Kvantitet | 240 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Zinc 100 μg/g |