Läs mer
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 spektrofotometertillbehör
Produktkod. 11833784 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Cellhållare
Ersättningsprovfack
Kyvettställ
SPECTRONIC Standards 2-kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11833784 Kyvettställ Paket med 6
15287116 Cellhållare Varje
15661794 Ersättningsprovfack Varje
15390187 SPECTRONIC Standards 2-kit 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11833784 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 222265600
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tillbehör till Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 Spektrofotometer
De SPECTRONIC 200 är en robust, enkel att använda spektrofotometer idealisk för rutintillämpningar. Inbyggd programvara, styrd från en intuitiv navigeringsknapp med hjälp av en fullfärgsskärm, ger funktioner över förväntan.
Robust, praktisk design
  • Utan inre delar finns det inget som kan slitas ut
  • Provfacket lyfts ut för enkel rengöring
  • Polymerkonstruktionen motstår korrosion från sura eller oxiderande lösningar
  • Navigeringsknapparna och skärmmenyerna är helt naturliga för alla moderna användare
  • Kompakt fotavtryck sparar utrymme i ditt labb
  • Kyvettställ på båda sidor av provfacket hjälper dig att hålla reda på prover
  • Ingen dator eller seriekabel krävs; Koppla bara in den och du är redo att börja mäta
Det perfekta verktyget för rutinmässiga spektroskopiska mätningar
  • Stor, ljus färg-LCD justeras till den perfekta vinkeln så att alla tekniker kan se
  • Standard provfack rymmer både 10 mm kvadratiska kyvetter och provrör upp till 25 mm (1 tum) diameter
  • Optiskt system med rumsljusimmunitet låter dig mäta höga provrör med locket öppet
  • Analysläge låter dig programmera standardmetoder
  • Screen-print-funktionen ger en permanent registrering av dina data
  • Kvantitativ analys med antingen en faktor eller upp till fyra standarder ger förtroende
  • Tillgänglig Thermo Scientific VISION lite5 -programvaran, för din dator, styr instrumentet och ger alternativ för datamanipulation, lagring och rapportutskrift
Inte redo att skiljas från din gamla Thermo Scientific Spec 20 eller GENESYS 20
  • De SPECTRONIC 200 kommer att emulera gränssnittet och kontrollerna på ditt gamla instrument för att sömlöst integreras i ditt laboratorium
VISION lite5 programvara— Volymprissättning börjar vid åtta exemplar och är tillgänglig på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kyvettställ