Description
Tillbehör till Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 Spektrofotometer
De SPECTRONIC 200 är en robust, enkel att använda spektrofotometer idealisk för rutintillämpningar. Inbyggd programvara, styrd från en intuitiv navigeringsknapp med hjälp av en fullfärgsskärm, ger funktioner över förväntan.
Robust, praktisk design
- Utan inre delar finns det inget som kan slitas ut
- Provfacket lyfts ut för enkel rengöring
- Polymerkonstruktionen motstår korrosion från sura eller oxiderande lösningar
- Navigeringsknapparna och skärmmenyerna är helt naturliga för alla moderna användare
- Kompakt fotavtryck sparar utrymme i ditt labb
- Kyvettställ på båda sidor av provfacket hjälper dig att hålla reda på prover
- Ingen dator eller seriekabel krävs; Koppla bara in den och du är redo att börja mäta
Det perfekta verktyget för rutinmässiga spektroskopiska mätningar
- Stor, ljus färg-LCD justeras till den perfekta vinkeln så att alla tekniker kan se
- Standard provfack rymmer både 10 mm kvadratiska kyvetter och provrör upp till 25 mm (1 tum) diameter
- Optiskt system med rumsljusimmunitet låter dig mäta höga provrör med locket öppet
- Analysläge låter dig programmera standardmetoder
- Screen-print-funktionen ger en permanent registrering av dina data
- Kvantitativ analys med antingen en faktor eller upp till fyra standarder ger förtroende
- Tillgänglig Thermo Scientific VISION lite5 -programvaran, för din dator, styr instrumentet och ger alternativ för datamanipulation, lagring och rapportutskrift
Inte redo att skiljas från din gamla Thermo Scientific Spec 20 eller GENESYS 20
- De SPECTRONIC 200 kommer att emulera gränssnittet och kontrollerna på ditt gamla instrument för att sömlöst integreras i ditt laboratorium
Specifications
Specifications
| Typ | Ersättningsprovfack |
| För användning med (utrustning) | SPECTRONIC 200/200E spektrofotometrar |
| Håller | Provrör och 10mm kyvett |