Läs mer
Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200™ Spectrophotometer
Produktkod. 15589673 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
SPECTRONIC 200, EU-strömsladd
SPECTRONIC 200, brittisk strömkabel
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15589673 SPECTRONIC 200, brittisk strömkabel Varje
15591353 SPECTRONIC 200, EU-strömsladd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15589673 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840281800
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 är den nya standarden för robusta, lättanvända synliga spektrofotometrar för undervisning och rutintillämpningar.
Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200™ är den nya standarden för robusta, lättanvända synliga spektrofotometrar för undervisning och rutintillämpningar. I över ett halvt sekel har laboratorier runt om i världen förlitat sig på Thermo Scientifics spektrofotometrar för snabba och enkla mätningar i vatten, kvalitetskontroll, kliniska anläggningar och i undervisningslaboratorier. Den nya SPECTRONIC 200-spektrofotometern kombinerar enkelheten och tillförlitligheten hos Thermo Scientific™ SPECTRONIC 20 och Thermo Scientific™ GENESYS™ 20-instrumenten med 2000-talsteknik och en djärv ny design som lovar år av problemfri prestanda.
SPECTRONIC 200 är en robust spektrofotometer som är enkel att använda och idealisk för rutintillämpningar. Inbyggd programvara, styrd från en intuitiv navigeringsknapp med hjälp av en fullfärgsskärm, ger funktioner över förväntan.
Robust, praktisk design
  • Utan inre delar finns det inget som kan slitas ut
  • Provfacket lyfts ut för enkel rengöring
  • Polymerkonstruktionen motstår korrosion från sura eller oxiderande lösningar
  • Navigeringsknapparna och skärmmenyerna är helt naturliga för alla moderna användare
  • Kompakt fotavtryck sparar utrymme i ditt labb
  • Kyvettställ på båda sidor av provfacket hjälper dig att hålla reda på prover
  • Ingen dator eller seriekabel krävs; Koppla bara in den och du är redo att börja mäta
Det perfekta verktyget för rutinmässiga spektroskopiska mätningar
  • Stor, ljus färg-LCD justeras till den perfekta vinkeln så att alla tekniker kan se
  • Optiskt system med rumsljusimmunitet låter dig mäta höga provrör med locket öppet
  • Analysläge låter dig programmera standardmetoder
  • Screen-print-funktionen ger en permanent registrering av dina data
  • Kvantitativ analys med antingen en faktor eller upp till fyra standarder ger förtroende
  • Tillgänglig programvara Thermo Scientific VISION lite5, för din dator, styr instrumentet och ger alternativ för datamanipulering, lagring och utskrift av rapporter
Inte redo att skiljas från din gamla Thermo Scientific Spec 20 eller GENESYS 20
  • SPECTRONIC 200 kommer att emulera gränssnittet och kontrollerna på ditt gamla instrument för att sömlöst integreras i ditt laboratorium
VISION lite5-programvara— Volymprissättning börjar vid åtta exemplar och är tillgänglig på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fack Avtagbart, tvättbart provfack
Anslutningar USB-B för anslutning till en fjärrdator
USB-A för anslutning till en skrivare eller USB-minne
Behållartyp Encellshållare för fyrkantiga kyvetter och för provrör
Dataintervall för skanning 1 nm inbyggd, 0,5 nm under datorstyrning
Djup (engelska) 11,8 tum
Djup (metriskt) 30 cm
Detektortyp 2048-element CCD
Visa 3,5 tum TFT-LCD med färggrafik
Språk Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Kinesiska, Japanska, Koreanska, Thai
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd <4 nm
Typ SPECTRONIC 200, brittisk strömkabel
Våglängdsområde 340 till 1000 nm
Elektriska krav Väljs automatiskt, 100/240 V, 50/60Hz
Höjd (engelska) 3,6 tum
Höjd (metrisk) 16 cm
Inkluderar två cuvetteracks; Tio 1 cm plastcuvettes
Gränssnitt USB-B; USB-A
Knappsats Förseglat taktilt gummi
Lampans livslängd 1000 hrs.
Optisk design Enkel stråle
Fotometrisk display -0,3A - 2,5A; 0 - 125 %T
Fotometriskt område -0,3 till 2,5Å
Fotometrisk avläsning ABS, %T, koncentration (standard eller anpassade enheter)
Fotometrisk repeterbarhet ±0,03 A vid 0,3 A
Skrivare ingår Stöd för extern skrivare: Epson TM-T88V
Stray Light <0,2%T (med SPECTRONIC standard SRM 400 filter)
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±1 nm
Vikt (engelska) 9.7 lb.
Vikt (metrisk) 5.2 kg
Bredd (engelska) 15,3 tum
Bredd (metrisk) 39 cm