Läs mer
WTW™ Spektrofotometer photoLab™ 7100 VIS
Produktkod. 15335409
Change view
Produkttyp:
Spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15335409 Spektrofotometer 1 enhet
1 options
Produktkod. 15335409 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 250203
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Spektralfotometern photoLab™ 7100 VIS med AQA och IQ LabLink kombinerar säker vattenanalys med okomplicerad special- och spektralanalys. Ger den snabbaste och mest prisvärda rutinanalysen via streckkodade testkit för runda och rektangulära kyvetter. Mer än 250 metoder finns tillgängliga för avfall/dricksvatten, livsmedels- och dryckesindustrin samt produktion, miljöövervakning eller fiskodling.
  • Lätt att använda: placera bara kyvett, läs av mätvärdet
  • Mer än 250 testprogram för vattenanalys, galvanik och allmän labbanalys
  • Cell- och reagenstestsatser med streckkod för automatiskt programval
  • Automatisk kyvett- och mätområdesdetektering för rektangulära kyvetter
  • Högsta tillförlitlighet tack vare menystyrd omfattande analytisk kvalitetssäkring - AQA
  • Mätning Ljus på vägen med bilbatterianvändning
  • USB och Ethernet-anslutningar för enkel uppdatering, utskrift till PDF eller skrivare, lagring och dataexport
  • photoLab™ Data Spectral erbjuder ett GLP-kompatibelt och bekvämt PC-gränssnitt för att exportera, lagra och överföra data
  • IQ LabLink erbjuder en enastående koppling mellan IQ Sensor Net och labbmätning för högsta mättillförlitlighet
  • Mätdata för IQ Sensor Net-sensorer (VARiON ) kan överföras via USB sticka direkt i photoLab 7100 VIS och tillbaka; felfri och utan kabeltrassel tack vare sensoridentifiering
  • Färgbestämning med hjälp av fotometrisk mätning
  • Med photoLab 7000/6000-serien och PC-mjukvaran, photoLab färg vanliga mätprocedurer kan utföras på ett enkelt och snyggt arrangerat sätt
Speciella procedurer för miljö- och livsmedelsparametrar som klorofyll kan utföras enkelt och tydligt på grund av utmärkt menyvägledning:
  • Programmerade flerstegs- och multivåglängdsmetoder
  • Omfattande programmeringsalternativ för användardefinierade krav
  • Spectra och kinetiska mätningar
  • Utbildning i grunderna och modern fotometri i utbildningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spektrofotometer